Learn More
Wasser, RNase-frei, DEPC-behandelt, molekularbiologische Qualität, ultrarein, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7732-18-5 | H2O | 18.015 g/mol
36.45 CHF - 93.78 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7732-18-5
Summenformel H2O
Molekulargewicht (g/mol) 18.015
MDL-Nummer MFCD00011332
InChI-Schlüssel XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Synonym water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
PubChem CID 962
ChEBI CHEBI:15377
IUPAC-Name Oxidan
SMILES O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
15875398
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
J70783.AC
25 mL Nalgene Flasche
36.45 CHF
25 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15885398
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific
J70783.AE
100 mL Nalgene Flasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15895398
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
J70783.AP
500 mL Nalgene Flasche
69.56 CHF
500 Milliliter
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15805408
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
J70783.K2
1 L Nalgene Flasche
93.78 CHF
1 Liter
Lager vorrätig
Chemische Identifikatoren
7732-18-5
18.015
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
962
Oxidan
H2O
MFCD00011332
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
CHEBI:15377
O
Spezifikation
Water
0 °C
H2O
water, dihydrogen oxide, distilled water, purified water, water vapor, sterile water, water, purified, water, deionized, water, mineral, dihydrogen monoxide
O
18.015
CHEBI:15377
Molekularbiologie
1.000
7732-18-5
100 °C
MFCD00011332
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Oxidan
962
18.02
1
Flüssig
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'einecsNumber' : 231-791-2
missing translation for 'rtecsNumber' : ZC0110000
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen