Learn More
Miele Professional™ Water Purification
For optimum water preparation with conductivity meter CM/1 measures
1390.00 CHF - 1656.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Water Connection
Zur Verwendung mit (Geräte) Washer-Disinfectors
Menge 1 Ea.
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
30533218
Unterlagen ansehen
Miele Professional™
12680820
40 cm
1550.00 CHF
1 Bogen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30533215
Unterlagen ansehen
Miele Professional™
12681040
56 cm
1656.00 CHF
1 Bogen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30533233
Unterlagen ansehen
Miele Professional™
12684720
56.04 cm
1390.00 CHF
1 Bogen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
  • Max. delivery : 450 l/h and 800 l/h
  • Conductivity Meter CM/1 measures remaining capacity
  • Max. water inlet temperature 40°C - pressure range from 0.5 - 10 bar
  • Height 40 cm, Ø 24 cm, 56 cm, Ø 24 cm
Spezifikation
Spezifikation
Water Connection
Washer-Disinfectors
1 Ea.