Learn More
Aalborg™ Direct Flow Wasserleitung
Das Aalborg™ Water Direct Glasdurchflussrohr ergänzt einen Durchflussmesser, der in Flüssigkeitssystemen zur Anzeige der Durchflussrate verwendet wird.
Marke:  Aalborg™ FT-044-01-TA-VN
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11783199
  • 137.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 19-08-2025
Beschreibung
  • Röhrchen zum direkten Ablesen überzeugen durch Anwenderfreundlichkeit.
  • Mithilfe der Messskala auf jedem dieser Röhrchen kann der tatsächliche Durchfluss bei Standardbedingungen in englischen oder metrischen Einheiten abgelesen werden.
  • Um die tatsächlichen Durchflussraten mit diesen Röhrchen zu erhalten, muss eine Referenzskalen-Durchflusskorrelationstabelle verwendet werden.
  • Referenzskalenröhrchen eignen sich für die Messung von Durchflussraten für andere Gase als Luft und/oder für nicht standardmäßige Bedingungen.
Spezifikation
Spezifikation
2 l/min
2 l/min
Wasser-Direktflussrohr
150 mm