Learn More
Ismatec™ Viton™ Schläuche für peristaltische Pumpen
Das Schlauchmaterial verfügt über eine hervorragende chemische Beständigkeit, insbesondere gegenüber Säuren und Laugen. Es ist daher eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie den Transfer von Säuren und Lösungsmitteln. Widersteht Temperaturen von 8 bis 400 °F und ist daher ideal für Arbeiten bei hohen Temperaturen.
Marke:  Ismatec™ 97632-46
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11704969
  • 185.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-09-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Das Schlauchmaterial wird einer rigorosen Prüfung unterzogen, um ein optimales Leistungsverhalten und eine lange Betriebslebensdauer bei der Verwendung mit Peristaltikpumpenanlagen zu gewährleisten.
  • Speziell extrudierte Präzisionsschläuche, um höchste Wiederholbarkeit, Genauigkeit und Reproduzierbarkeit zu gewährleisten.
  • Weltweiter Marktführer bei Rezepturen für die umfassendste chemische Kompatibilität
  • Zulassungsbestimmungen für Ihre spezielle Anwendung
Spezifikation
Spezifikation
FDA-Zulassung; Prop 65 NA (keine Prop 65 Chemikalien)
Viton
15,2 m
0 °C
1/8 in.
150 °C
2,54 mm
50 ft.
Pumpenserie C/L
46
25,3 psi, 1,75 bar
Schlauch mit Mikrobohrung