Learn More
Honeywell KCL™ Vitoject™ 890 Handschuhe
Click to view available options
Größe: 8
Beschreibung
- Sehr chemikalienbeständig, absolut unverzichtbar bei der Arbeit mit aggressiven Chemikalien
- Schutzhandschuh von hervorragender Qualität
- Hergestellt mit umweltfreundlichem Spritzgießverfahren
- Durch den lockeren Sitz können Wärmeschutzhandschuhe darunter getragen werden
- Kann bei Kontamination nach einem speziellen Reinigungsprozess wiederverwendet werden (bitte wenden Sie sich an KCL)
- Kann mit chemischer Schutzkleidung kombiniert werden
- Ausgezeichnet geringer Abbau
- Gute Beständigkeit gegen polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Petrochemikalien)
- Sehr guter Schutz vor extrem aggressiven und toxischen Chemikalien
- Sehr luftdicht
- Lösungsmittelfrei
- Sehr gute Temperaturbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Ozon und Sonnenlicht (UV)
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EC-Kategorie PSA 3 |
Farbe | Schwarz |
Cut Resistance Rating | 1 |
Material | Fluorkohlenstoffkautschuk |
Größe | 8 |
Dicke (metrisch) | 0,7 mm |
Durchstechfestigkeit | 1 |
Beständig gegen | Beständigkeit gegen Permeation durch Chemikalien:G |
Reißfestigkeit | 0 |
Länge (metrisch) | 340 bis 360 mm |