Learn More
Vinyltriethylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045916
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
CAS: 1112-54-5 | C8H18Si | 142.32 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1112-54-5
Summenformel C8H18Si
Molekulargewicht (g/mol) 142.32
MDL-Nummer MFCD00041345
InChI-Schlüssel HBWGDHDXAMFADB-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethylsilane, triethylvinylsilane, triethyl vinyl silane, vinyl triethyl silane, ethenyl-triethylsilane, triethylsilyl ethylene, ethenyl triethyl silane, pubchem13130, triethyl vinyl silane #
PubChem CID 559195
IUPAC-Name Ethenyl(triethyl)silan
SMILES CC[Si](CC)(CC)C=C
Spezifikation
Siedepunkt 145°C to 146°C
Chemischer Name oder Material Vinyltriethylsilane
Menge 1 g
UN-Nummer UN1993
Beilstein 1743830
Flammpunkt 25°C (77°F)
Formelmasse 142.32
Reinheit (%) 97%
Brechungsindex 1.434
Dichte 0.771