Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-220 aus Nitril
Artikelnummer. 12667061 Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen.
  • Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für einen guten Komfort und ein besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben.
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-AllergieFür Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen. Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Material Nitril
Größe 9
Dicke (metrisch) 0,075 mm
Modell 922209
Serie 92-220