Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-220 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für einen guten Komfort und ein besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben. Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-AllergieFür Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen. Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel.
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
Material | Nitril |
Größe | 7 |
Dicke (angloamerikanisch) | 2,9 mil |
Dicke (metrisch) | 0,07 mm |
Modell | 922207 |
Serie | 92-220 |