Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Einmalhandschuhe der Serie 92-210 aus Nitril
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
Beschreibung
- Einweghandschuhe
- Verbesserte Herstellungsverfahren für längeren Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff bei trockenen, nassen und fettigen Bedingungen
- Dünnerer Handschuh mit erhöhter Fingerspitzenflexibilität und verbessertem Gesamtkomfort
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben
- Latexfrei: kein Risiko einer Typ 1-Allergie
- Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
- Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel
Anwendungen:
- Fertiggerichte
- Obst- und Gemüseverarbeitung
- Milchverarbeitung
- Lebensmittelausgabe
- Catering
Spezifikation
Spezifikation
Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
Material | Nitril |
Größe | 9 |
Dicke (angloamerikanisch) | 2,9 mil |
Dicke (metrisch) | 0,07 mm |
Modell | 922109 |
Serie | 92-210 |