Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Einmalhandschuhe der Serie 92-210 aus Nitril
Product Code. 12607061 Shop All Ansell Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Größe:
7
8
9
10
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
  • Einweghandschuhe
  • Verbesserte Herstellungsverfahren für längeren Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff bei trockenen, nassen und fettigen Bedingungen
  • Dünnerer Handschuh mit erhöhter Fingerspitzenflexibilität und verbessertem Gesamtkomfort
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ 1-Allergie
  • Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
  • Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel
Anwendungen:
  • Fertiggerichte
  • Obst- und Gemüseverarbeitung
  • Milchverarbeitung
  • Lebensmittelausgabe
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oberflächenbehandlung außen Mit Muster
Material Nitril
Größe 7
Dicke (angloamerikanisch) 2,9 mil
Dicke (metrisch) 0,07 mm
Modell 922107
Serie 92-210