Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-205 aus Nitril
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
Marke: Ansell™ 92205090
15.25 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Einweghandschuhe
- Verbesserte Herstellungsverfahren für längeren Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff bei trockenen, nassen und fettigen Bedingungen
- Dünnerer Handschuh mit erhöhter Fingerspitzenflexibilität und verbessertem Gesamtkomfort
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben
- Latexfrei: kein Risiko einer Typ 1-Allergie
- Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
- Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel
Anwendungen:
- Fertiggerichte
- Obst- und Gemüseverarbeitung
- Milchverarbeitung
- Lebensmittelausgabe
- Catering
Spezifikation
Mit Muster | |
9 | |
0,07 mm | |
92-205 |
Nitril | |
2,9 mil | |
922059 |