Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-205 aus Nitril
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
Marke:  Ansell™ 92205080
15.24 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12677051
  • 22.40 CHF / 100 Stück
Ausrüstung für die Sicherheit
Aktionscode 24131 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Einweghandschuhe
  • Verbesserte Herstellungsverfahren für längeren Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff bei trockenen, nassen und fettigen Bedingungen
  • Dünnerer Handschuh mit erhöhter Fingerspitzenflexibilität und verbessertem Gesamtkomfort
  • Texturierte Fingerspitzen sorgen für guten Komfort und besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben
  • Latexfrei: kein Risiko einer Typ 1-Allergie
  • Für Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen
  • Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel
Anwendungen:
  • Fertiggerichte
  • Obst- und Gemüseverarbeitung
  • Milchverarbeitung
  • Lebensmittelausgabe
  • Catering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Mit Muster
8
0,07 mm
92-205
Nitril
2,9 mil
922058