Learn More
Ansell Edmont™ VersaTouch™ Hellblaue Handschuhe der Serie 92-481 aus Nitril
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Texturierte Oberfläche an den Fingerspitzen
- Verbesserter Griff
- Enthält keinen Naturkautschuk
- Geeignet für den Kontakt mit allen fetthaltigen Lebensmitteln
- Hervorragende Beständigkeit gegen Tierfette im Vergleich zu PVC oder Naturkautschuk
- Puderfrei
- Keine Gefahr der Kontamination von Lebensmitteln durch Maisstärke, die zum Pudern von Handschuhen verwendet wird
Anwendungen:
- Für alle Endstufen in der Fleisch- oder Fischverarbeitung
- Kontrollierte Umwelträume
- Fertiggerichte
- Milchverarbeitung
- Catering
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Zeichen, Norm der KATEGORIE III EN 374 |
Material | Nitril |
Produkttyp | Nitrilhandschuhe |
Dicke (metrisch) | 0.12 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für die letzten Verfahrensschritte bei der Fleisch- oder Fischverarbeitung, Klimaräume, Catering, Milchverarbeitung |
Menge | 100 Paare |
Beständig gegen | Mechanisch und chemisch |
Serie | 92-481 |