Learn More
Ansell™ Versatouch™ Orangefarbene Latexhandschuhe aus Naturgummi der Serie 87-370
Alle ansehen Ansell Produkte
Click to view available options
Größe:
6.5
7.5
8.5
9.5
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- Robuster Allzweck-Handschuh aus Naturlatex
- Mit Velours aus 100 % Baumwolle gefüttert, für besseren Tragekomfort
- Lebensmittelzugelassen
- Lange Manschette für zusätzlichen Schutz
- Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
- Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
Spezifikation
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003 |
Farbe | Orange |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Größe | 9.5 |
Dicke (metrisch) | 0,67 mm |
Serie | 87-370 |
Länge (metrisch) | 325 mm |