Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Handschuhe der Serie 87-195 aus Naturlatex
Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
Marke:  Ansell™ 87195070BP
11.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12607021
  • 17.15 CHF / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-08-2025
Beschreibung
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • 0,35 mm Dicke
  • Gute Empfindlichkeit
  • Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Anwendungen:
  • Geflügelverarbeitung
  • Rind- und Schweinefleischverarbeitung
  • Fischverarbeitung
  • Hausmeisteraufgaben
  • Reinigung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Naturlatex
Ja
Handschuhe
87-195
Gerade
12 Paare
87-195
Norm-KATEGORIE III EN 374, EN 388: X010, EN 421
Naturlatex
Nein
7
0,35 mm
Baumvollvelours
Gegen Flüssigkeiten und mechanisch beständig