Learn More
R&D Systems™ VersaClone cDNA, Human GlyT2/SLC6A5 (NP_004202)
SLC6A5 is found in glycinergic axons and maintains a high presynaptic pool of neurotransmitter at glycinergic synapses
Marke:  R&D Systems™ RDC1231
Encompass
Artikelnummer. 15701225
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
The Human GlyT2/SLC6A5 (NP_004202) VersaClone cDNA clone contains the complete ORF for GlyT2/SLC6A5, along with a Kozak consensus sequence for optimal translation initiation. The gene insert is flanked with convenient multiple cloning sites which can be used to easily cut and transfer the gene cassette into your desired expression vector. The GlyT2/SLC6A5 insert is sequence verified and the entire plasmid DNA and insert translated sequences are provided.
Bestellinformation
Ships at ambient temperature
Spezifikation
Spezifikation
NP_004202
cDNA is provided in 10mM Tris-Cl, pH 8.5
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
10 μg
10 μg at 0.2 μg/μL
2406bp
Human
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
For Reasearch Use Only; Not for Use in Humans