Learn More
VDAC1/Porin Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Rabbit Recombinant Antibody
Marque:  Proteintech 81538-1-RR-100UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30236072
  • 383.62CHF / 100µL
Il en reste null
Expédition estimée: 11-06-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The VDAC1/Porin antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with peptide of human VDAC1/Porin. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The VDAC1/Porin antibody has been validated for the following applications: WB, IHC, IF-P, FC (Intra), ELISA analysis.
Spécification
Spécification
VDAC1/Porin
Recombinant Monoclonal
500 μg/mL
MGC111064; PORIN; PORIN-31-HL
Peptide
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
31 kDa
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Flow Cytometry (Intracellular Staining), ELISA
2F4
Unconjugated
Rabbit
Protein A purification
RUO
7416
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Recombinant Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis