Learn More
Vanadium(IV)-fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11317247
Verfügbar ab: 05-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Vanadium(IV)-fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11317247
25 g, 25 Gramm
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11317247
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011543.14
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 10049-16-8
Vanadium(IV) fluoride is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10049-16-8
MDL-Nummer MFCD00042554
Synonym vanadium iv fluoride, acmc-20aja2, vanadium 4+ tetrafluoride, vanadium 4+ ion tetrafluoride, fluoride, fluoride, fluoride, vanadium salt, fluorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(IV) fluoride
Schmelzpunkt 325°C (decomposition)
Farbe Gelb bis Braun
Physikalische Form Pulver
Menge 25 g
Strukturformel VF4
UN-Nummer UN2923
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (blue color), acetone (deep green color), and glacial acetic acid (blue-green color)
Formelmasse 126.94
Reinheit (%) 95%
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Dichte 2.975 g/mL
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerP10L051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2025 Artikelnummer011543.06,011543.14
ChargennummerT02K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/07/2024 Artikelnummer011543.06,011543.14
ChargennummerW28I028 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/10/2022 Artikelnummer011543.06,011543.14
ChargennummerY07A030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/12/2021 Artikelnummer011543.06,011543.14
ChargennummerD04S010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Artikelnummer011543.06,011543.14
Name des Produkts
Vanadium(IV)-fluorid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals >