Learn More
Vanadiumgranulat,1 bis 3 mm (0.04 bis 0.12 Zoll), 99.7 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334657
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Für Vakuumabscheidung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-62-2
Summenformel V
Molekulargewicht (g/mol) 50.94
MDL-Nummer MFCD00011453
InChI-Schlüssel LEONUFNNVUYDNQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym dust, vanadium, elemental, ion, iii, 1+ , ion, vanadium, ion 3+, fume or dust, vanadium, ion v5+, unii-00j9j9xkde, 00j9j9xkde
PubChem CID 23990
ChEBI CHEBI:35170
IUPAC-Name Vanadium
SMILES [V]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium
Farbe Grau
Aussehen Light Gray granules
Dichte 6.11g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.7% (Metals basis)
Menge 250 g
Geruch Geruchsneutral
Form granular