Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Novartos Multi Pharma Zone Sampler
Novartos Probenehmer bieten pharmazeutische Zonenprobenahmen gemäß den FDA-Richtlinien für die Einzeldosisprobenahme. Mit Novartos pharmazeutischen Probenehmern können mehrere Einzeldosisproben von einem oder mehreren Probenahmepunkten in einer einzigen Probenahme entnommen werden.
Marke:  Buerkle™ 5358-1003
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17584296
  • 3070.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Novartos Multi-Doppelprobenahme:
Bei der Novartos Multi-Doppelprobenahme kann eine doppelte Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit jeweils zwei Probeneinsätzen für die Doppelprobenahme ausgestattet
Novartos Multi-Dreifachprobenahme:
Bei der Novartos Multi-Dreifachprobenahme kann eine dreifache Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit je drei Probeneinsätzen für die Dreifachprobenahme ausgestattet
  • Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar
  • Einsätze sind in Volumina von 0 bis 2,0 ml erhältlich
  • Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
  • Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)/AISI 316Ti (1.4571)
  • Nutfrei und handpoliert
  • Leichte Reinigung
Spezifikation
Spezifikation
Edelstahl (V4A)
21
1 in.
1000 mm
7
Dreifache Probenahme
25 mm