Learn More
Buerkle™ V4A Stainless Steel Novartos Multi Pharma Zone Sampler
Novartos Probenehmer bieten pharmazeutische Zonenprobenahmen gemäß den FDA-Richtlinien für die Einzeldosisprobenahme. Mit Novartos pharmazeutischen Probenehmern können mehrere Einzeldosisproben von einem oder mehreren Probenahmepunkten in einer einzigen Probenahme entnommen werden.
Marke: Buerkle™ 5358-1403
Beschreibung
Novartos Multi-Doppelprobenahme:
Bei der Novartos Multi-Doppelprobenahme kann eine doppelte Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit jeweils zwei Probeneinsätzen für die Doppelprobenahme ausgestattet
Novartos Multi-Dreifachprobenahme:
Bei der Novartos Multi-Dreifachprobenahme kann eine dreifache Multipunktprobe aus mehreren vordefinierten Probenzonen entnommen werden. Je nach Länge sind vier, sieben oder neun Probenkammern mit je drei Probeneinsätzen für die Dreifachprobenahme ausgestattet
- Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar
- Einsätze sind in Volumina von 0 bis 2,0 ml erhältlich
- Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
- Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)/AISI 316Ti (1.4571)
- Nutfrei und handpoliert
- Leichte Reinigung
Spezifikation
Edelstahl (V4A) | |
27 | |
1 in. | |
1400 mm |
9 | |
Dreifache Probenahme | |
25 mm |