Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Lampe
Single wavelength UV lamp with filter that is an ideal solution for research and enumeration of E. coli.
Marke:  Vilber Lourmat™ 3111-0061-1
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11830430
  • 754.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-08-2025
Beschreibung
  • Single wavelength UV lamp with filter
  • 6 W UV lamp
  • Rapid visualization of CCM plates requiring UV revelation
  • Power supply
  • Complete with UV tube and filter
  • Research and enumeration of E. coli
  • UV lamp 254nm
Spezifikation
Spezifikation
230 V
254 nm
6 W, 230 V, 50 Hz
50 Hz
710 mW/cm2
UV-Lampe
6 W
85 mm
60 mm
276 mm