Learn More
USP22 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.75 CHF - 386.68 CHF
Spezifikation
Antigen | USP22 |
---|---|
Konzentration | 0.77 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot, Immunoprecipitation |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16816565
|
Proteintech
55110-1-AP-20UL |
20 μL |
136.75 CHF
20 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16806565
|
Proteintech
55110-1-AP-150UL |
150 μL |
386.68 CHF
150 Mikroliter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
USP22 has 2 isoforms with molecular mass of 58 kDa and 60 kDa. The antibody is specific to USP22.
Histone deubiquitinating component of the transcription regulatory histone acetylation (HAT) complex SAGA. Catalyzes the deubiquitination of both histones H2A and H2B, thereby acting as a coactivator. Recruited to specific gene promoters by activators such as MYC, where it is required for transcription. Required for nuclear receptor-mediated transactivation and cell cycle progression.Spezifikation
USP22 | |
Western Blot, Immunoprecipitation | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
Q5DU02, Q9UPT9 | |
216825, 23326, 303201 | |
Peptide | |
Primary | |
-20°C | |
USP22 |
0.77 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Deubiquitinating enzyme 22, KIAA1063, Ubiquitin thiolesterase 22, USP22, USP3L | |
Usp22 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |