Learn More
Buerkle™ Uno-Sammler
Uno-Sammler aus Edelstahl V4A/PTFE mit einer geschlossenen Sammelkammer für eine Zielpunktprobe aus einer vorbestimmten Probentiefe. Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
Marke:  Buerkle™ 5316-1085
522.91 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10228420
  • 645.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Uno-Sammler aus Edelstahl V4A/PTFE mit einer geschlossenen Sammelkammer für eine Zielpunktprobe aus einer vorbestimmten Probentiefe.
Bürkle-Zonensammler dienen der Probenahme von Schüttgütern aller Art.
Der große Vorteil der Zonensammler liegt darin, dass Allschichtproben aus allen Schichten eines Gebindes gesammelt werden können.
Mit den Stechlanzen können unterschiedliche Schüttgüter, vom feinsten Pulver bis hin zu großen Körnern, wie Mais oder Nüssen, gesammelt werden.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Längen erhältlich. 55 cm (nur Multi-, Uno- und Allschichtsammler) speziell für Säcke geeignet, 85 cm lang (speziell für Fässer, Tonnen, Mischbehälter) und 150 cm, sowie 250 cm lang (nur Jumbo-Sammler) für BigBags, Silos, Tanks etc.
Mit hilfreichem Zubehör wie Verschlusshülsen, Quali-Paper, Reinigungsbürste, Entleervorrichtung und close-it-Verschluss-Siegel wird die einfache und sichere Probenahme zusätzlich erleichtert.
Die Zonensammler sind in verschiedenen Varianten für unterschiedliche Beprobungen erhältlich.
  • Außenrohr Edelstahl V4A (1.4404), Sammelkammern aus PTFE
  • Mit Farbcodierungs-System
  • 25 mm Ø
  • Geringstmögliche Spaltenabstände zwischen dem Innen- und Außenrohr
  • Leichte Reinigung, Spitze abnehmbar
  • Farbcodierung (Multi- und Uno-Sammler)
  • Ultrareine Werkstoffe
  • Hervorragende Verarbeitung, robuste Ausführung
Spezifikation
Spezifikation
Probenehmer
Autoklavierbar
T-Form
DIN
85 cm
Edelstahl (V4A), PTFE
1 Sammelkammer
17 mL
Ideal für grobe Körner und größere Mengen, Lebensmittel