Learn More
Thermo Scientific Chemicals U0126, ≥ 99 %
Artikelnummer. 15403859
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
300 mg
Selektiver Inhibitor von Mitogen-aktivierten Proteinkinasen MEK-1 und MEK-2
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 109511-58-2
Summenformel C18H16N6S2
Synonym 1,4-Diamin-2,3-dicyan-1,4-bis(2-aminphenylthio)butadien
Spezifikation
Menge 300 mg
Beschreibung Weiß
Inhalt und Lagerung -30°bis -10 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) Selektiver Inhibitor von Mitogen-aktivierten Proteinkinasen MEK-1 und MEK-2
Formelmasse 380,49g/mol
Löslichkeit Löslich in DMSO; Schlecht löslich in Ethanol und Wasser
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Pulver
Assay 99%