Learn More
Poulten Selfe™ U-Tube Reverse Flow Viscometers
Suitable for transparent and opaque liquids. With UKAS certificate of calibration
Spezifikation
Produkttyp | U-Tube Reverse Flow Viscometers |
---|---|
ASTM-Nummern | D446 |
Zertifizierung/Konformität | UKAS |
Volumen (metrisch) | 12 to 25 mL |
Beschreibung
Type BS/IP/RF, IP71, IP319, ASTM D2170.Suitable for transparent and opaque liquids. Nominal overall length 275mm. Approximate sample size 12mL to 25mL. With UKAS certificate of calibration.Spezifikation
U-Tube Reverse Flow Viscometers | |
D446 | |
UKAS | |
12 to 25 mL |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Poulten Selfe™ U-Tube Reverse Flow Viscometers