Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Slip-retardant Shoe Cover
Made of high density polyethylene, Tyvek™ IsoClean™ provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous light liquid splash.
140.00 CHF
Spezifikation
Color | Weiß |
---|---|
Esterilidad | Nicht steril |
Modelo | IC451S00 |
Tipo de costura | Umgestochen |
Certificaciones/conformidad (Europa) | (EU) 2016/425, EN 14126 |
Produktcode | Marke | Tamaño | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tamaño | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16428363
|
DuPont™
D15531632 |
Groß |
140.00 CHF
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16438363
|
DuPont™
D15531633 |
Mittel |
140.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Gripper™ soles provide enhanced slip-retardance and robustness
- Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort li>Suitable for use in GMP class C/D (ISO Class 6-9) clean rooms
Spezifikation
Weiß | |
IC451S00 | |
(EU) 2016/425, EN 14126 |
Nicht steril | |
Umgestochen |