Learn More
DuPont™ Tyvek™ Isoclean™ Hooded Coverall IC 193 B WH DS
Clean-processed and gamma-sterilized coveralls that feature integrated overboots with a slip retardant Gripper™ sole
407.00 CHF - 475.00 CHF
Spezifikation
Tipo de producto | Reinraumoveralls |
---|---|
Sexo | Unisex |
Material | HDPE |
Color | Weiß |
Desechables | Ja |
Produktcode | Marke | Tamaño | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Tamaño | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17712309
![]() |
DuPont™
D15504971 |
S |
407.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17722309
![]() |
DuPont™
D15504989 |
M |
407.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 29-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17732309
![]() |
DuPont™
D15504991 |
L |
407.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17742309
![]() |
DuPont™
D15505006 |
XL |
407.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 04-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17752309
![]() |
DuPont™
D15505014 |
2XL |
407.00 CHF
20 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
17762309
![]() |
DuPont™
D15505028 |
3XL |
475.00 CHF
20 Stück |
Verfügbar ab: 06-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Clean-processed and gamma-sterilized
- The hood fits a medical mask and has attached ties
- Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based light liquid splash
- Breathable and low linting
- The packaging system serves as a key element for contamination risk reduction when transferring apparel into clean areas
- Typically used in cleanrooms within the biotech, pharmaceutical, medical device manufacturing, food processing, cosmetics industry, as well as in other critical or controlled environments
Spezifikation
Reinraumoveralls | |
HDPE | |
Ja | |
Angesetze Stiefel | |
Reißverschluss mit Sturmklappe | |
Elastischer Bund auf der Rückenseite | |
CE-zertifiziert gemäß Verordnung (EU) 2016/425_ Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-B; EN 14126 (Barriere gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutz gegen radioaktive Kontamination) Geeignet für Reinräume der GMP-Klasse A/B (ISO-Klasse 5) |
Unisex | |
Weiß | |
Elastischer Bund auf der Rückenseite | |
Elastisch | |
Gebunden | |
ISO Class 5 |