Learn More
DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ Chemo Gown
Collared gown with hook and loop closure in the neck, serged seams, knit cuffs and bound ties at waist originating from elasticated sides. Not clean-processed and not sterilized.
244.00 CHF - 254.00 CHF
Spezifikation
Produkttyp Controlled Environments Gown
Material Polyethylene
Farbe Weiß
Verschlusstyp Hook and Loop
Einwegprodukt Single-use
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
17876865
Unterlagen ansehen
DuPont™
D15542351
X-Small
244.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17856865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15542352
Small
244.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17866865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15542353
Mittel
244.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17836865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15542354
Groß
244.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17846865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15542355
Extragroß
244.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17826865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15542356
Größe 2X
244.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
17886865
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
DuPont™
D15542357
3X-Large
254.00 CHF
30 Stück
Verfügbar ab: 08-08-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Available in sizes XS to 3X
  • Increased skirt length ensures protection against frontal exposure Openness in the back closure increases wearer comfort
  • Delivers an ideal balance of protection, durability and comfort
  • Made of high density polyethylene using a patented flash spinning process
  • Provides an inherent barrier to particles, microorganisms and non-hazardous water-based liquid splash
  • Manufactured in a controlled environment
Spezifikation
Spezifikation
Controlled Environments Gown
Weiß
Single-use
Knit
Lange Ärmel
Polyethylene
Hook and Loop
Unsteril
Yes
Autoclavable