Learn More
Wolframdraht, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11312468
Click to view available options
Menge:
100 m
25 m
500 m
Form: ca.0.003 g/m
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Summenformel W
Molekulargewicht (g/mol) 183.84
MDL-Nummer MFCD00011461
InChI-Schlüssel WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Synonym wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
IUPAC-Name Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tungsten
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray wirw
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 500 m
Form Draht, 0.015 mm (0.00059 Zoll) Durchmesser