Learn More
Wolframdraht, 0.025 mm (0.001 in.) Durchmesser, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11315898
Click to view available options
Cantidad:
100 m
500 m
Packungsgröße:
100 Meter
500 Meter
Form: Ca. 0.009 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-33-7
Fórmula molecular W
Peso molecular (g/mol) 183.84
Número MDL MFCD00011461
Clave InChI WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder
PubChem CID 23964
ChEBI CHEBI:27998
Nombre IUPAC Wolfram
SMILES [W]
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Tungsten
Color Silberfarben bis grau
Aspecto Silver Gray
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.95% (Metals basis)
Cantidad 500 m
Formulario Draht, 0.025 mm (0.001 Zoll) Durchmesser