Learn More
OHAUS™ Röhrchenblock
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Eppendorf Tubes
Konische Röhrchen
Kryoröhrchen
Röhrchen
No. of Places:
4
8
9
24
30
Röhrchengröße:
0.5 ml
1.5 ml
15 ml
2 ml
5 bis 7 ml
50 ml
5 ml
Beschreibung
- Entwickelt zum sicheren Halt von Röhrchen
- Anwendungen umfassen: Zellkulturen, Bakterien- und Hefekulturen, Immunoassays, Proteinstudien, Blotting-Verfahren, Färbe- und Entfärbegele, Löslichkeitsstudien, Extraktionsverfahren, DNA, RNA, Hybridisierungen, Enzymreaktionen, ELISA-Assays
Spezifikation
Spezifikation
Beschreibung | Block für 24 x 5 – 7 ml-Röhrchen (12 mm) |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schüttler |
Aufnahmevermögen | Röhrchen |
Material | Valox 357 Kunststoff |
No. of Places | 24 |
Typ | Block |
Röhrchengröße | 5 bis 7 ml |
Abmessungen (L x B) | 10,20 cm x 14,20 cm |
Abmessungen (L x B x H) | 10.2 x 14.2 x 5.6 cm |
Länge (angloamerikanisch) | 4,00 in. |