Learn More
Velp Scientifica™ ZWISCHENSTüCK FüR PROBENGEFäßE Ø 48X260MM .
Velp Scientifica™ Schlauchadapter für die Verwendung mit Destillationsgeräten der UDK-Serie.
Marke:  Velp Scientifica™ A00000206
53.65 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11798074
  • 54.65 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 31-07-2025
Beschreibung
  • Zur Verwendung mit Destillationsgeräten der UDK-Serie
Spezifikation
Spezifikation
260 mm
UDK-Serie
Je 1
Abstandshalter
48 mm