Learn More
Thermo Scientific Chemicals Triton™ X-100, 98 %, für die Molekularbiologie, DNase-, RNase- und Proteasefrei
Artikelnummer. 10287923 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL, 100 mL
250 mL, 250 mL
Verpackungsart:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XIV der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 9002-93-1 | C16H26O2, C16H26O2 | 250.38 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Molekularbiologie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 9002-93-1
Summenformel C16H26O2.
Synonym Polyethylenglykol Mono-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triton™ X-100
Farbe Nicht ausgewiesen
Dichte 1,0670 g/mL
Menge 250 mL, 250 mL
Formelmasse 646,85
MDL-Nummer MFCD00132505
Schmelzpunkt 6,0 °C
Verpackungsart Glasflasche
InChI-Schlüssel JYCQQPHGFMYQCF-UHFFFAOYSA-N
pH 6 bis 8 (5 % aq.)
SMILES CC(C)(C)CC(C)(C)C1=CC=C(OCCO)C=C1
IUPAC-Name 2-[4-(2,4,4-trimethylpentan-2-yl)phenoxy]ethan-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 250.38
Reinheit 98 %, Molekularbiologie
Löslichkeit Löslichkeit in Wasser: löslich. Andere Löslichkeiten: löslich in Toluol, Xylol, Trichlorethylen, Ethylenglycol, Ethylether, Ethylalkohol, Isopropylalkohol, Ethylendichlorid und den meisten anderen Lösungsmitteln, unlöslich in Petroleum, Testbenzin.
Form Viskose Flüssigkeit
Assay 0,98
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triton X-100
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triton X-100