Learn More
Trinatriumcitrat-Dihydrat, ACS, 99.0 % min., Thermo Scientific Chemicals
59.60 CHF - 141.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 6132-04-3 |
---|---|
Summenformel | C6H9Na3O9 |
Molekulargewicht (g/mol) | 294.10 |
MDL-Nummer | MFCD00150031 |
InChI-Schlüssel | NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K |
Synonym | trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate |
PubChem CID | 71474 |
ChEBI | CHEBI:32142 |
IUPAC-Name | Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat |
SMILES | C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11357908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036439.36 |
500 g |
59.60 CHF
500 Gramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11367908
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036439.A3 |
2 kg |
141.00 CHF
2 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Trisodium citrate dihydrate, is widely applied in food, beverages and fillers as a buffering, sequestering or an emulsifying agent. It used as an anticoagulant in blood transfusions, osmotic laxative, functional fluids, solvents Cleaning, Furnishing Care Products, Laundry Dishwashing Products and cleaning automobile radiators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
6132-04-3 | |
294.10 | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
71474 | |
Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat |
C6H9Na3O9 | |
MFCD00150031 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
CHEBI:32142 | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] |
Spezifikation
Trisodium citrate dihydrate | |
For analysis ACS | |
Kristallin | |
C6H9Na3O9 | |
6104939 | |
Soluble in water. Insoluble in alcohol. | |
C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+] | |
294.10 | |
CHEBI:32142 | |
ACS-Reagenz |
150°C-2H2O | |
6132-04-3 | |
99.0% | |
MFCD00150031 | |
trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate | |
NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K | |
Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat | |
71474 | |
294.10 (258.07 Anhydrous) |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse H500
missing translation for 'einecsNumber' : 200-675-3
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen