Learn More
Triphenylphosphinharz, 1 % quervernetzt mit DVB, 1.0–1.5 mmol/g, 200–400 Mesh, Thermo Scientific Chemicals
28.53 CHF - 91.60 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 39319-11-4
Summenformel C18H15P
Molekulargewicht (g/mol) 262.29
MDL-Nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-Schlüssel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11776
IUPAC-Name Triphenylphosphan
SMILES C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10029021
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
366840010
1 g Glasflasche Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10119941
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Acros
366840050
5 g Glasflasche
91.60 CHF
5 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für C-C-Bindungsformation (Olefinierung)
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
39319-11-4
262.29
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Triphenylphosphan
C18H15P
MFCD00003043 MFCD20489348
11776
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Triphenylphosphine resin
1% crosslinked with DVB
Perlen
200 to 400 mesh
MFCD00003043 MFCD20489348
C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
262.29
Weiß bis gelb
39319-11-4
1.0 to 1.5 mmol/g
C18H15P
RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Triphenylphosphan
11776
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement:
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Harmful in contact with skin.
GHS P Statement:
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
IF INHALED: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.