Learn More
Trimethylzinnbromid, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trimethyltin bromide |
Schmelzpunkt | 27°C |
Siedepunkt | 165°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Decomposes in water. |
Formelmasse | 243.7 |
Physikalische Form | Flüssigkeit |