Learn More
Trimethylzinnbromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11364839
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1066-44-0
Summenformel C3H11BrSn
Molekulargewicht (g/mol) 245.74
MDL-Nummer MFCD00000051
InChI-Schlüssel KNPKGRQZYPSMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethyltin bromide, bromotrimethyltin, stannane, bromotrimethyl, trimethylstannyl bromide, trimethyltin bromide 6ci, me3snbr, tin, bromotrimethyl, acmc-20ajcw, bromo trimethyl stannane, ch3 3snbr
PubChem CID 14015
IUPAC-Name Brom(trimethyl)stannan
SMILES Br.C[SnH](C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethyltin bromide
Schmelzpunkt 27°C
Siedepunkt 165°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Decomposes in water.
Formelmasse 243.7
Physikalische Form Flüssigkeit