Learn More
Thermo Scientific Chemicals Trimethoprim, 98 %
Artikelnummer. 15780889
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Trimethoprim, CAS-Nr. 738-70-5, ist ein Trimethoxybenzyl-Pyrimidin, das als antimikrobielles Mittel verwendet wird.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Allgemeine Beschreibung
• Trimethoprim ist ein synthetisches Pyrimidin-Analogon, das Dihydrofolat-Reduktase bindet und die Synthese von Folsäure hemmt; in Kombination mit Sulfamethoxazol wird seine Aktivität verstärkt • Trimethoprim weist antibakterielle und antiprotozoische Eigenschaften auf
Anwendungen
• Trimethoprim hemmt die Umwandlung von Para-Aminobenzoesäure (PABA) in Folsäure am Ende des Synthesewegs und kann zur Untersuchung ähnlicher Effekte verwendet werden
• Trimethoprim wurde radioaktiv markiert und zur Verfolgung von Infektionswegen verwendet; es wurde außerdem experimentell als Fluoreszenzmarkierung verwendet, um die Dihydrofolat-Reduktase-Expression zu quantifizieren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 738-70-5
Summenformel C14H18N4O3
Molekulargewicht (g/mol) 290.32
InChI-Schlüssel IEDVJHCEMCRBQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym trimethoprim, proloprim, trimpex, bactramin, monotrim, monotrimin, trimetoprim, trimopan, monoprim, syraprim
PubChem CID 5578
ChEBI CHEBI:45924
IUPAC-Name 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)Methyl]Pyrimidin-2,4-Diamin
SMILES COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trimethoprim
Schmelzpunkt 234.0°C to 236.0°C
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 4 h)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
Formelmasse 290.32
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.