Learn More
Triisopropanolamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
10 kg
Envase:
Glasflasche
Kunststoffbehälter
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Nombre del producto químico o material | Triisopropanolamine |
Punto de fusión | 48.0°C to 52.0°C |
Color | Weiß bis gelb |
Punto de ebullición | 190.0°C (23.0 mmHg) |
Temperatura de inflamación | 160°C |
Espectro infrarrojo | Authentic |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 98% |
Envase | Glasflasche |
Fórmula lineal | N(CH2CH(OH)CH3)3 |
Cantidad | 5 g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Triisopropanolamine
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.