Learn More
α,α,α-Trifluoracetophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10648054 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 434-45-7 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 434-45-7
Summenformel C8H5F3O
Molekulargewicht (g/mol) 174.12
MDL-Nummer MFCD00000420
InChI-Schlüssel KZJRKRQSDZGHEC-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoroacetophenone, 2,2,2-trifluoro-1-phenylethan-1-one, phenyl trifluoromethyl ketone, trifluoromethyl phenyl ketone, alpha,alpha,alpha-trifluoroacetophenone, ethanone, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl, 2,2,2-trifluoro-1-phenyl-ethanone, trifluoroacetylbenzene, unii-6t7l1upy09
PubChem CID 9905
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluor-1-Phenylethan
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material α, α, α-Trifluoroacetophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -40.0°C
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.2400g/mL
Siedepunkt 165.0°C to 166.0°C
Flammpunkt 41°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5COCF3
Brechungsindex 1.4580 to 1.4600
Menge 100 g
Fieser 01,1226; 03,308
Relative Dichte 1.24
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 174.12
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit