Learn More
Tricyclohexylzinnchlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461768
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 3091-32-5 | C18H33ClSn | 403.622 g/mol
Tricyclohexyltin chloride is used in the preparation of dicyclohexyl disulfide. It is also used in the synthesis of organotin derivatives of 2-thiophene carboxylic acid as enzyme inhibitors and antibacterial agents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tricyclohexyltinchlorid wird bei der Herstellung von Dicyclohexyldisulfid verwendet. Wird auch bei der Synthese von Organotin-Derivaten von 2-Thiophen-Carbonsäure als Enzym-Inhibitor und antibakterieller Wirkstoff verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Ethanol, Äther, Toluol und Chloroform. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3091-32-5
Summenformel C18H33ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 403.622
MDL-Nummer MFCD00003817
InChI-Schlüssel OJVZYIKTLISAIH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tricyclohexyltin chloride, stannane, chlorotricyclohexyl, chlorotricyclohexyltin, chloro tricyclohexyl stannane, tin, chlorotricyclohexyl, tricyclohexyltinchloride, acmc-1ck6z, tricyclohexylchlorotin
PubChem CID 76539
IUPAC-Name Chlor(tricyclohexyl)stannan
SMILES C1CCC(CC1)[Sn](C2CCCCC2)(C3CCCCC3)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricyclohexyltin chloride
Schmelzpunkt 123°C to 125°C
Strukturformel (C6H11)3SnCl
Menge 1 g
UN-Nummer UN3146
Löslichkeitsinformationen Soluble in ethanol,ether,toluene and chloroform. Insoluble in water.
Formelmasse 403.6
Reinheit (%) 97%