Learn More
Tricin, Elektrophorese-Qualität, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11441632 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1 kg
5704-04-1 Reinheitsgrad: >>>99 % Schwermetalle (Pb): <<10 ppm pKa bei 25 °C = 8.1 Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5704-04-1
Summenformel C6H13NO5
Molekulargewicht (g/mol) 179.17
InChI-Schlüssel SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79784
ChEBI CHEBI:39063
IUPAC-Name 2-[[1,3-Dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl]amino]-Essigsäure
SMILES C(C(=O)O)NC(CO)(CO)CO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tricin
Menge 250 g
Güte Elektrophorese