Learn More
Tricin, ≥98.5 % (Trockensubstanz), UltraPure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
500 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tricine |
Schmelzpunkt | ∼183°C (decomposition) |
Physikalische Form | Kristallpulver |
Menge | 100 g |
Hinweise zum Prozentgehalt | Trockene Basis |
Strukturformel | (CH2OH)3CNHCH2COOH |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Beilstein | 1937804 |
Formelmasse | 179.17 |
Reinheit (%) | ≥98.5% |