Learn More
Trichloressigsäure, für Elektrophoresen, Fisher Chemical
Artikelnummer. p-7073645 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Click to view available options
Menge:
250g
1kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.378
MDL-Nummer 4177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer
PubChem CID 6421
ChEBI CHEBI:30956
IUPAC-Name 2,2,2-Trichloressigsäure
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O
Spezifikation
pH 1,2
Schmelzpunkt 52 °C
Siedepunkt 196 °C
Farbe Weiß
Formelmasse 163.39g/mol
Menge 250g
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Physikalische Form Fest
Dampfdruck 1,2 mbar bei 50 °C, 0,8 mbar bei 25 °C