Learn More
Tri-Natrium Citrat-Dihydrat, AR-zertifiziert zur Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10666462
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffkeg
Kunststoffpulverbehälter
Tri-Natriumcitrat-Dihydrat, AR-zertifiziert für die Analyse, erfüllt die analytische Spezifikation von Ph. Eur., BP, USP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6132-04-3
Summenformel C6H9Na3O9
Molekulargewicht (g/mol) 294.10
MDL-Nummer 150031
InChI-Schlüssel NLJMYIDDQXHKNR-UHFFFAOYSA-K
Synonym trisodium citrate dihydrate, sodium citrate dihydrate, sodium citrate tribasic dihydrate, natriumcitrat-dihydrat, sodium citrate hydrate, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxy-, trisodium salt, dihydrate, citronensaeure-tri-na-salz-dihydrat, citric acid trisodium salt dihydrate, citric acid, trisodium salt dihydrate, trisodium 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate dihydrate
PubChem CID 71474
ChEBI CHEBI:32142
IUPAC-Name Trinatrium;2-Hydroxypropan-1,2,3-Tricarboxylat;Dihydrat
SMILES C(C(=O)[O-])C(CC(=O)[O-])(C(=O)[O-])O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+]
Spezifikation
Schmelzpunkt >300°C
Farbe Weiß
pH 8.4
Physikalische Form Fest
Menge 5 kg
Formelmasse 294.09g/mol
Verpackung Kunststoffkeg
Produktidentifikator
  • Citric acid, trisodium salt dihydrate