Learn More
Tri-n-Propyltin-Chlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384809
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
CAS: 2279-76-7 | C9H21ClSn | 283.427 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2279-76-7
Summenformel C9H21ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 283.427
MDL-Nummer MFCD00013610
InChI-Schlüssel FVFLIQMADUVDSP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tri-n-propyltin chloride, tripropyltin chloride, stannane, chlorotripropyl, tripropylstannium chloride, tin, tripropyl-, chloride, unii-7iq49g05u7, chloro tripropyl stannane, tri-n-propyl tin chloride, chlorotripropyl stannane, tri-n-propyltinchloride
PubChem CID 16784
IUPAC-Name Chlor(tripropyl)stannan
SMILES CCC[Sn](CCC)(CCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-propyltin chloride
Schmelzpunkt -23.5°C
Dichte 1.2678 g/mL at 28°C
Siedepunkt 123°C (13 mmHg)
Brechungsindex 1.491
Menge 5 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 283.41
Physikalische Form Flüssigkeit