Learn More
Tri-n-Butylzinnbromid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11314869
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-23-0
Summenformel C12H27BrSn
Molekulargewicht (g/mol) 369.962
MDL-Nummer MFCD00010660
InChI-Schlüssel FVRKTAOFDKFAMI-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin bromide, tri-n-butyltin bromide, bromotributyltin, stannane, tributylbromo, tri-n-butylbromotin, tributyltinbromide, bu3snbr, bromo tributyl stannane, acmc-20ajf5, tri-n-butyl tin bromide
PubChem CID 305767
IUPAC-Name Brom(Tributyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin bromide
Dichte 1.338 g/mL
Siedepunkt 163°C (12 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.507
Menge 25 g
UN-Nummer UN2788
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 369.96
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssig