Learn More
Tri-n-Butylphenyltin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
It is applied in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Sparsam löslich (9.9E-5 g/L) (25 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Wird in der chemischen Forschung eingesetzt.
Löslichkeit
Sparsam löslich (9.9E-5 g/L) (25 °C)
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Starke Oxidationsmittel vermeiden.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tri-n-butylphenyltin |
Farbe | Farblos |
Dichte | 1.125 g/mL |
Siedepunkt | 125°C to 128°C (0.14 mmHg) |
Flammpunkt | 113°C (235°F) |
Strukturformel | C6H5Sn[(CH2)3CH3]3 |
Brechungsindex | 1.516 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2788 |
Beilstein | 3610571 |