Learn More
Tri-n-Butyl(1-Propenyl)tin, cis + trans, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11349036
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 105494-65-3
Summenformel C15H32Sn
Molekulargewicht (g/mol) 331.131
MDL-Nummer MFCD03425868
InChI-Schlüssel FJXYMVBFBYAWDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannane, tributyl-1-propenyl, z-tri-n-butyl 1-propenyl tin, tri-n-butyl 1-propenyl tin, cis + trans, tributyl prop-1-en-1-yl stannane
PubChem CID 57369809
IUPAC-Name Tributyl(prop-1-enyl)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C=CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyl(1-propenyl)tin
Namenshinweis Cis + Trans
Siedepunkt 77°C to 78°C (0.25 mmHg)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 4176362
Formelmasse 331.13
Reinheit (%) 94%